1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470089-1G OR470089-5G
APOSOR470089-1GEA 1920 DKK
APOSOR470089-1G APOSOR470089-5G
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
1-Acetylpyrazolo[3,4-c]pyridine
Formel: C₈H₇N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16495877
CAS-nummer: 52090-67-2