7-Acetamido-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470086-1G OR470086-5G
APOSOR470086-1GEA 2300 DKK
APOSOR470086-1G APOSOR470086-5G
7-Acetamido-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
7-Acetamido-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Formel: C₁₁H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11717845
CAS-nummer: 33631-94-6