4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470083-1G OR470083-5G
APOSOR470083-1GEA 230 DKK
APOSOR470083-1G APOSOR470083-5G
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
4-Isobutyloxazolidine-2,5-dione
Formel: C₇H₁₁NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684167
CAS-nummer: 51248-35-2