3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470080-5G OR470080-1G
APOSOR470080-5GEA 9150 DKK
APOSOR470080-5G APOSOR470080-1G
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
3-Bromo-1-methylpiperidine hydrobromide
Formel: C₆H₁₂BrN·BrH
Molekylvægt: 258.982 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18375234
CAS-nummer: 13617-02-2