Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470079-250MG OR470079-1G
APOSOR470079-250MGEA 2600 DKK
APOSOR470079-250MG APOSOR470079-1G
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Dimethyl 2-(Methylthio)-4,5-pyrimidinedicarboxylate
Formel: C₉H₁₀N₂O₄S
Molekylvægt: 242.252 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13195438
CAS-nummer: 132973-51-4