Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470075-1G OR470075-5G
APOSOR470075-1GEA 2300 DKK
APOSOR470075-1G APOSOR470075-5G
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Methyl N-Cbz-2-piperidineacetate
Formel: C₁₆H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08461233
CAS-nummer: 169384-56-9