2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470074-1G OR470074-5G OR470074-250MG
APOSOR470074-1GEA 3480 DKK
APOSOR470074-1G APOSOR470074-5G APOSOR470074-250MG
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
2-Amino-5-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12869794
CAS-nummer: 835879-06-6