4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470069-1G
OR470069-5G
APOSOR470069-1GEA
1920
DKK
APOSOR470069-1G
APOSOR470069-5G
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
4-Chloro-2-morpholinobenzoic acid
Formel:
C₁₁H₁₂ClNO₃ Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD13191619 CAS-nummer: 1197193-12-6 |