3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470064-1G OR470064-5G
APOSOR470064-1GEA 1920 DKK
APOSOR470064-1G APOSOR470064-5G
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(4-methyl-1-piperazinyl)benzoic acid
Formel: C₁₂H₁₅BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11110915
CAS-nummer: 1131622-55-3