2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR470052-1G OR470052-5G
APOSOR470052-1GEA 1160 DKK
APOSOR470052-1G APOSOR470052-5G
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
2-Piperidylacetic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₃NO₂·ClH
Smeltepunkt: 183…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08061346
CAS-nummer: 19615-30-6
UN nummer: 1759
ADR: 8,III