8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470051-25G OR470051-5G
APOSOR470051-25GEA 6190 DKK
APOSOR470051-25G APOSOR470051-5G
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
8-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydroquinoline hydrochloride
Formel: C₉H₁₁NO·ClH
Molekylvægt: 185.651 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12828697
CAS-nummer: 1186663-25-1