6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470026-1G OR470026-5G
APOSOR470026-1GEA 4520 DKK
APOSOR470026-1G APOSOR470026-5G
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
6-Ethyloctahydropyrrolo[3,4-b]pyridine
Formel: C₉H₁₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12198849
CAS-nummer: 1141669-88-6