3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470021-25G OR470021-5G
APOSOR470021-25GEA 6040 DKK
APOSOR470021-25G APOSOR470021-5G
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
3-Bromo-4-(1-imidazolyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₇BrN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656807
CAS-nummer: 1141669-53-5