3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470018-1G OR470018-5G
APOSOR470018-1GEA 1160 DKK
APOSOR470018-1G APOSOR470018-5G
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(4-methoxyphenyl)propan-1-one
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
Molekylvægt: 207.269 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00454125
CAS-nummer: 2138-33-2