cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470016-1G OR470016-5G
APOSOR470016-1GEA 1460 DKK
APOSOR470016-1G APOSOR470016-5G
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
cis-1-Methylhexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Formel: C₇H₁₄N₂·2ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD21364418
CAS-nummer: 1234805-59-4