N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR470014-1G OR470014-5G
APOSOR470014-1GEA 1160 DKK
APOSOR470014-1G APOSOR470014-5G
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
N-Ethyl-4-aminobenzylamine
Formel: C₉H₁₄N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09965833
CAS-nummer: 1019115-71-9