4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR470013-1G OR470013-5G
APOSOR470013-1GEA 2070 DKK
APOSOR470013-1G APOSOR470013-5G
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
4-(Bromomethyl)furan-2(5H)-one
Formel: C₅H₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11052345
CAS-nummer: 61934-55-2
UN nummer: 1760
ADR: 8,III