(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46773-1G OR46773-250MG
APOSOR46773-1GEA 4910 DKK
APOSOR46773-1G APOSOR46773-250MG
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid 95%
(3-tert-Butyl-4-pyrrolidin-1-ylphenyl)boronic acid
Formel: C₁₄H₂₂BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28167356
CAS-nummer: 895543-00-7