1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46772-1G OR46772-250MG
APOSOR46772-1GEA 3490 DKK
APOSOR46772-1G APOSOR46772-250MG
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one, Technical Grade
1-Methylbicyclo[3.1.0]hexan-4-one
Formel: C₇H₁₀O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD24689027
CAS-nummer: 14845-46-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III