2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46770-1G OR46770-250MG
APOSOR46770-1GEA 4910 DKK
APOSOR46770-1G APOSOR46770-250MG
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
2-Amino-7-bromoindole hydrochloride
Formel: C₈H₇BrN₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640235
CAS-nummer: 2416262-96-7