2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46769-1G OR46769-250MG OR46769-5G
APOSOR46769-1GEA 4140 DKK
APOSOR46769-1G APOSOR46769-250MG APOSOR46769-5G
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride 95%
2-Amino-6-bromoindole hydrochloride
Formel: C₈H₇BrN₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD32640237
CAS-nummer: 28493-03-0