3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46761-1G OR46761-250MG
APOSOR46761-1GEA 1880 DKK
APOSOR46761-1G APOSOR46761-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
3-Bromo-1-tert-butyl-4-chloro-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₉H₁₀BrClN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30497988
CAS-nummer: 2060040-98-2