3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46760-1G OR46760-250MG
APOSOR46760-1GEA 1560 DKK
APOSOR46760-1G APOSOR46760-250MG
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
3-Bromo-1-tert-butyl-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-ol
Formel: C₉H₁₁BrN₄O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD30487814
CAS-nummer: 2044713-81-5