2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46744-1G OR46744-250MG
APOSOR46744-1GEA 545 DKK
APOSOR46744-1G APOSOR46744-250MG
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
2-Bromo-3-cyclopropylthiophene
Formel: C₇H₇BrS
Molekylvægt: 203.099 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD16618635
CAS-nummer: 29481-32-1