L-Tryptophan benzyl ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46743-1G OR46743-5G
APOSOR46743-1GEA 382 DKK
APOSOR46743-1G APOSOR46743-5G
L-Tryptophan benzyl ester
L-Tryptophan benzyl ester
Formel: C₁₈H₁₈N₂O₂
Molekylvægt: 294.348 g/mol
Smeltepunkt: 77…80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02683457
CAS-nummer: 4299-69-8