N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46734-1G OR46734-250MG OR46734-500MG
APOSOR46734-1GEA 4960 DKK
APOSOR46734-1G APOSOR46734-250MG APOSOR46734-500MG
N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
N-(1,3-Benzothiazol-2-yl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₃H₁₀N₂O₂S₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00432916
CAS-nummer: 13068-60-5