4-(4-Bromophenyl)but-3-en-2-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46700-1G OR46700-50MG OR46700-250MG OR46700-500MG
APOSOR46700-1GEA 5860 DKK
APOSOR46700-1G APOSOR46700-50MG APOSOR46700-250MG APOSOR46700-500MG
4-(4-Bromophenyl)but-3-en-2-ol
4-(4-Bromophenyl)but-3-en-2-ol
Formel: C₁₀H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08457526
CAS-nummer: 539825-65-5