Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46691-100MG OR46691-250MG OR46691-500MG
APOSOR46691-100MGEA 1770 DKK
APOSOR46691-100MG APOSOR46691-250MG APOSOR46691-500MG
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Methyl 2-Bromo-5-hydroxy-4-methylbenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD28976442
CAS-nummer: 87808-27-3