4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46688-1G OR46688-250MG OR46688-500MG OR46688-2.5G
APOSOR46688-1GEA 3830 DKK
APOSOR46688-1G APOSOR46688-250MG APOSOR46688-500MG APOSOR46688-2.5G
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
4-chloro-carbonyl piperidine hydrochloride
Formel: C₆H₁₀ClNO·ClH
Molekylvægt: 184.064 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD26099148
CAS-nummer: 42060-79-7