2-Formylbenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46684-1G OR46684-250MG OR46684-500MG OR46684-2.5G
APOSOR46684-1GEA 5100 DKK
APOSOR46684-1G APOSOR46684-250MG APOSOR46684-500MG APOSOR46684-2.5G
2-Formylbenzoyl chloride
2-Formylbenzoyl chloride
Formel: C₈H₅ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13173767
CAS-nummer: 117886-88-1