2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46682-1G OR46682-250MG OR46682-500MG OR46682-2.5G
APOSOR46682-1GEA 3730 DKK
APOSOR46682-1G APOSOR46682-250MG APOSOR46682-500MG APOSOR46682-2.5G
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
2-(Methylsulphonyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₇ClO₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025162
CAS-nummer: 49639-13-6