2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46679-1G OR46679-250MG OR46679-500MG
APOSOR46679-1GEA 6880 DKK
APOSOR46679-1G APOSOR46679-250MG APOSOR46679-500MG
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
2-(4-(Dimethylamino)phenyl)acetyl chloride
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD27950360
CAS-nummer: 39889-72-0