2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46669-1G OR46669-50MG OR46669-250MG OR46669-500MG OR46669-5G
APOSOR46669-1GEA 3730 DKK
APOSOR46669-1G APOSOR46669-50MG APOSOR46669-250MG APOSOR46669-500MG APOSOR46669-5G
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
2-Amino-6-chlorobenzoyl chloride
Formel: C₇H₅Cl₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD13174154
CAS-nummer: 227328-16-7