Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46654-1G OR46654-50MG OR46654-250MG OR46654-500MG
APOSOR46654-1GEA 5220 DKK
APOSOR46654-1G APOSOR46654-50MG APOSOR46654-250MG APOSOR46654-500MG
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Phenylpyrrolidin-1-ylacetic acid hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₅NO₂·ClH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06801210
CAS-nummer: 100390-49-6