2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46636-1G OR46636-100MG OR46636-250MG OR46636-500MG
APOSOR46636-1GEA 17610 DKK
APOSOR46636-1G APOSOR46636-100MG APOSOR46636-250MG APOSOR46636-500MG
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-carbaldehyde
Formel: C₉H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02179604
CAS-nummer: 612487-62-4