2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46633-1G OR46633-250MG OR46633-500MG OR46633-2.5G
APOSOR46633-1GEA 3460 DKK
APOSOR46633-1G APOSOR46633-250MG APOSOR46633-500MG APOSOR46633-2.5G
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
2-[(Methylamino)methylene]propanedinitrile
Formel: C₅H₅N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD19217238
CAS-nummer: 79080-32-3