3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46618-1G OR46618-250MG OR46618-5G
APOSOR46618-1GEA 1910 DKK
APOSOR46618-1G APOSOR46618-250MG APOSOR46618-5G
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
3-(tert-Butoxy)benzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06801745
CAS-nummer: 312931-06-9