2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46616-1G OR46616-250MG OR46616-5G
APOSOR46616-1GEA 698 DKK
APOSOR46616-1G APOSOR46616-250MG APOSOR46616-5G
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
2-Bromo-3-chlorobenzenesulphonamide
Formel: C₆H₅BrClNO₂S
Molekylvægt: 270.531 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18390303
CAS-nummer: 1261499-12-0