2-Bromo-6-isopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46615-1G OR46615-250MG OR46615-5G
APOSOR46615-1GEA 5400 DKK
APOSOR46615-1G APOSOR46615-250MG APOSOR46615-5G
2-Bromo-6-isopropylphenol
2-Bromo-6-isopropylphenol
Formel: C₉H₁₁BrO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16997221
CAS-nummer: 129976-32-5