Pyridine-3-sulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Sulphamoylpyridine, 3-(Aminosulphonyl)pyridine
OR46603-1G OR46603-5G
APOSOR46603-1GEA 480 DKK
APOSOR46603-1G APOSOR46603-5G
Pyridine-3-sulphonamide 98%
Pyridine-3-sulphonamide
Formel: C₅H₆N₂O₂S
Smeltepunkt: 106…111 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08690712
CAS-nummer: 2922-45-4