3-Bromo-4,5-dichloropyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46598-250MG OR46598-1G OR46598-5G
APOSOR46598-250MGEA 480 DKK
APOSOR46598-250MG APOSOR46598-1G APOSOR46598-5G
3-Bromo-4,5-dichloropyridine 97%
3-Bromo-4,5-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17014545
CAS-nummer: 1001056-83-2