Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46588-5G OR46588-1G
APOSOR46588-5GEA 610 DKK
APOSOR46588-5G APOSOR46588-1G
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate 97+%
Ethyl 5-bromothiophene-3-carboxylate
Formel: C₇H₇BrO₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD14155650
CAS-nummer: 170355-38-1