5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46578-1G OR46578-5G
APOSOR46578-1GEA 1530 DKK
APOSOR46578-1G APOSOR46578-5G
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₈N₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03840712
CAS-nummer: 90417-53-1