5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46556-1G OR46556-250MG OR46556-5G
APOSOR46556-1GEA 208 DKK
APOSOR46556-1G APOSOR46556-250MG APOSOR46556-5G
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
5-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09745850
CAS-nummer: 199786-58-8