3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46537-1G OR46537-250MG
APOSOR46537-1GEA 1090 DKK
APOSOR46537-1G APOSOR46537-250MG
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
3-Bromo-5-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
Smeltepunkt: 120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09745849
CAS-nummer: 188813-08-3