4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Bromo-2-iodophenyl)methanol
OR46536-1G OR46536-250MG OR46536-5G
APOSOR46536-1GEA 1340 DKK
APOSOR46536-1G APOSOR46536-250MG APOSOR46536-5G
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
4-Bromo-2-iodobenzyl alcohol
Formel: C₇H₆BrIO
Molekylvægt: 312.93 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18391656
CAS-nummer: 1261438-69-0