Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(Methoxycarbonyl)phenacyl bromide, Methyl 4-(2-bromoacetyl)benzoate, 2-Bromo-4'-(methoxycarbonyl)acetophenone
OR46535-1G OR46535-250MG
APOSOR46535-1GEA 545 DKK
APOSOR46535-1G APOSOR46535-250MG
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Methyl 4-(bromoacetyl)benzoate
Formel: C₁₀H₉BrO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08062347
CAS-nummer: 56893-25-5