Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR46528-1G OR46528-5G
APOSOR46528-1GEA 436 DKK
APOSOR46528-1G APOSOR46528-5G
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate 95%
Methyl 5-amino-2-chloroisonicotinate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11848213
CAS-nummer: 1073182-59-8