5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR46499-1G OR46499-250MG
APOSOR46499-1GEA 4910 DKK
APOSOR46499-1G APOSOR46499-250MG
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine 95%
5-Iodo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-ylamine
Formel: C₆H₅IN₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD18072706
CAS-nummer: 1245645-07-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III