4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR4632-1G OR4632-250MG OR4632-5G
APOSOR4632-1GEA 1320 DKK
APOSOR4632-1G APOSOR4632-250MG APOSOR4632-5G
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide 95+%
4-Amino-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxamide
Formel: C₆H₈N₄OS
Smeltepunkt: 250 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126685
CAS-nummer: 89533-28-8